Learn More
Óxido de polietileno, P.M. 300000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369887 25 g 25 g
11379887 100 g 100 g
11389887 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042237.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene oxide, M.W. 300,000 is used to impart viscosity to and modify flow of aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene oxide
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 300,000
pH 5 to 7
Forma física Polvo
Punto de fusión 65°C
Densidad 1.21 g/mL
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.4539
Información de solubilidad Soluble in acetone,alcohol,chloroform,toluene and dichloromethane.