Learn More
Óxido de polietileno, P.M. 1000000
Código de producto. 11305917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305917 25 g 25 g
11325917 100 g 100 g
11315917 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043678.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
El óxido de polietileno se utiliza como lubricante para moldes de caucho, textiles, metalurgia y producción de cerámica. Además, se utiliza en envases de alimentos, pinturas a base de agua, pulimentos, revestimientos de papel, agentes dispersantes y productos químicos intermedios. Además, se utiliza para impartir viscosidad y modificar el flujo de soluciones acuosas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Peso molecular (g/mol) 62.07
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene oxide
Nombre de nota M.W. 1,000,000
pH 5 to 7
Forma física Polvo
Fórmula molecular (C2H4O)n
Número MDL MFCD01779601
Índice Merck 14,7568
Información de solubilidad Soluble in organic solvents,aromatic hydrocarbons and water. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Cantidad 25 g
Olor Odorless
RU– Solo para uso en investigación