Learn More
BioClean™ SafeStep Cubrezapatos para salas blancas NSO
Descripción
- Antideslizantes
- Bajos niveles de desprendimiento de partículas
- Duraderos
- Revestimiento de elastómero
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 |
| Cantidad de embalaje | 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; cuatro bolsas exteriores por envase de cartón revestido (400 unidades) |
| Longitud (métrico) | 455 mm |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Tipo de producto | Cubrezapatos para entornos controlados |