Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Campana extractora moldeada de polietileno
Código de producto. 11787375
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno, Acrílico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11787375 Polietileno, Acrílico cada uno
1 options
Código de producto. 11787375 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor H500000003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00€
    1390.47€ / paquete de 1
    Ahorro 129.53€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Esta campana extractora cuenta con una carcasa de una pieza moldeada con plástico de polietileno con una banda acrílica transparente que se desliza por las pistas interiores
  • La abertura en guillotina se puede fijar en posición abierta, cerrada o intermedia; permanece ligeramente abierta cuando está en posición cerrada para facilitar el flujo de aire continuo
  • La abertura frontal mide 88 x 36 cm de alto (34½ x 14³ /16 in)
  • Diámetro exterior de la pila: 15 cm (6 in)
  • Se recomienda utilizar un sistema de escape capaz de extraer 350 cfm (aire libre)
  • Dimensiones generales: 107 x 51 x 76 cm de alto (42 x 20 x 30 in)
Especificaciones
Material Polietileno, Acrílico
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 107 x 51 x 76 cm (42 x 20 x 30 in)
Altura (imperial) 30 in
Altura de la abertura de la guillotina (imperial) 14,19 in
Altura (métrico) 76 cm
Altura de la abertura de la guillotina (métrico) 88 x 36 cm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 51 cm