Descripción
- Bomba de vacío para su uso con MiniSampler PE
- Ideal para muestreo general de barriles, bidones y depósitos
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Adaptador de polipropileno |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Vacuum Pump |
| Para utilizar con (equipo) | MiniSampler PE |