Learn More
Polietileno, densidad media, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Polyethylene |
| Nombre de nota | Medium density |
| Forma física | Polvo |
| Densidad | 0.94 g/mL |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in xylene above 80°C. |
| Cantidad | 1 kg |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.51 |