Descripción
- Séllelas con sellador térmico portátil o bridas para bolsas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 1000 Unidad |
| Dimensiones (L x An) | 127 x 102mm |
| Tipo de producto | Bolsa de LDPE |
| Longitud (métrico) | 127 mm |
| Anchura (métrico) | 102 mm |
| Grosor (métrico) | 0,050 mm |