Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de polietileno de baja densidad con cierre de cremallera
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- No hay necesidad de preocuparse porque entre polvo o humedad en sus muestras secas
- El sello de cadena única no debe utilizarse con líquidos
- Identifique fácilmente las muestras utilizando bolsas con etiquetas de escritura
- Polietileno de baja densidad
- Cumple con la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Cierre hermético |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento antihumedad resistente al polvo |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 1000 Unidad |
| Dimensiones (L x An) | 152 x 102mm |
| Tipo de producto | Bolsa de almacenamiento con cierre hermético |
| Longitud (métrico) | 152 mm |
| Anchura (métrico) | 102 mm |
| Grosor (métrico) | 0,050 mm |