Learn More
Buerkle™ Acoplamientos de manguera de polietileno
Código de producto. 10742513 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 a 14 mm
5 a 7 mm
De 13 a 16 mm
De 3 a 5 mm
De 7 a 10 mm
De 9 a 12 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10742513 5 a 7 mm paquete de 10
10704433 De 3 a 5 mm paquete de 10
10673443 De 7 a 10 mm paquete de 10
10385512 De 9 a 12 mm paquete de 10
10161782 11 a 14 mm 10 PCS
10476892 De 13 a 16 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10742513 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87040608
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acoplamientos de manguera cónicos acoplables para un funcionamiento sin presión.
  • Fabricados con polietileno
  • Se proporcionan en paquetes de 10
  • Disponibles en una gama de diámetros de manguera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Diámetro (métrico) 5 a 7 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polietileno
Para utilizar con Manguera de 5 a 7 mm
Para utilizar con (aplicación) Funcionamiento sin presión
Cantidad de embalaje 10/paq.
Forma Cónicos
Tipo de producto Acoplamiento de manguera