Learn More
Bolsas para mezcladores homogeneizadores de polietileno Gosselin™
Código de producto. 11857403
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Filtro completo
Filtro lateral
Tamaño de la unidad:
1500 PCS
paquete de 1500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11857403 Filtro lateral paquete de 1500
11867313 Filtro completo 1500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11857403 Proveedor Gosselin N.º de proveedor BBAG03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1062.63€
    985.67€ / paquete de 1500
    Ahorro 76.96€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Gracias a su fabricación con polietileno transparente se ve con facilidad el contenido. Las bolsas para mezcladores homogeneizadores de polietileno Gosselin™ incluyen una banda blanca para escritura a lo largo de un borde para la identificación del
  • Estéril por irradiación con certificado de esterilización desplegable
  • Disponibles con filtro completo o lateral
  • Incluye tiras de escritura blanca de 50 mm a lo largo de un borde largo
  • 70 μm de grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Idóneas para suspensión homogénea, muestreo de suspensión con pipetas, sector de productos lácteos
Incluye Filtro lateral
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
N.° por paquete 20 bolsas de 25
Cantidad 1500/paq.
Capacidad (métrico) 400 mL
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 190 mm
Grosor (métrico) 70 μm