Learn More
Alfa Aesar™ Polietileno, alta densidad
Código de producto. 11348888
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348888 1 kg 1 Kg
11338888 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348888 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 041731.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 9002-88-4
Fórmula molecular (C2H4)n
Peso molecular (g/mol) 28.05
Número MDL MFCD00084423
Clave InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Nombre IUPAC eteno
SMILES *-CC-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene
Nombre de nota High density
Forma física Sedimentos
Densidad 0.95 g/mL
Índice Merck 14,7567
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in (above 80°C) aliphatic,aromatic and cycloaliphatic hydrocarbons
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Índice de refracción 1.54