Learn More
Scienceware Espátula agitadora de polietileno de gran resistencia
Descripción
Extremidad llana
• Refuerzo de acero
• Espátula LDPE
• Refuerzo de acero
• Espátula LDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 6 paq. |
| Esterilidad | Estériles |
| Forma | Cónica, plana |
| Tipo de producto | Varilla agitadora |
| Longitud de la hoja (imperial) | 1 in. |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Longitud de la hoja (métrico) | 25.4 mm |
| Anchura de la hoja (imperial) | 1 in. |
| Anchura (métrico) de la hoja | 25.4 mm |
| Dimensiones (L x An) | 25,4 x 25,4 mm |
| Mostrar más |