Learn More
Éter trimetilnonílico de polietilenglicol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30455640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455640 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30455640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT54881310ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene Glycol Trimethylnonyl Ether (Technical Grade)
CAS 68131-40-8
Cantidad 10 mL
Sinónimo Alcohols','C11-15-Secondary','Ethoxylated, Ethoxylated C11-15-Secondary AlcoholsEthoxylated C11-15-Secondary Alcs.
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2[C@@H]3C=C(C)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1