Learn More
Éter trimetilnonílico de polietilenglicol (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyethylene Glycol Trimethylnonyl Ether (Technical Grade) |
| CAS | 68131-40-8 |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | Alcohols','C11-15-Secondary','Ethoxylated, Ethoxylated C11-15-Secondary AlcoholsEthoxylated C11-15-Secondary Alcs. |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2[C@@H]3C=C(C)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1 |