Learn More
Polietilenglicol (PEG), solución al 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424099 250 mL 250 ml
15414099 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61495.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10€
    89.65€ / 250 ml
    Ahorro 17.45€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene glycol is used as a thickening agent and gel binder in the pharmaceutical industry. It is used as a analytical reagents, substrates, flocculants, dispersants, lubricants, emulsifiers, moisturizers, food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El polietilenglicol se utiliza como agente espesante y aglutinante de gel en la industria farmacéutica. Se utiliza como reactivos analíticos, sustratos, floculantes, dispersantes, lubricantes, emulsionantes, humectantes y aditivos alimentarios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Contiene 50 % de PEG 3350 en solución de acetato de litio de 0,1 M, pH de 4,9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol (PEG)
Color Incolora
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% de solución
Forma física Líquido viscoso