Learn More
Polietilenglicol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466591 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11466591 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11466591
Marca: MP Biomedicals 02194839.5
También conocido como PEG. Polietilenglicol, MP Biomedicals es un polímero de condensación de óxido de etileno y agua. Se utiliza en la precipitación de proteínas, la separación y purificación de biomoléculas, la inducción de la hibridación celular, y como agente de fusión en
Los PEG son susceptibles de degradación oxidativa en presencia de aire. Minimizar la exposición de los PEG a temperaturas elevadas y/o la exposición al oxígeno, o la adición de un antioxidante puede limitar la cantidad de degradación. Los PEG no se hidrolizan ni se deterioran al ser almacenados. Los PEG no respaldan el crecimiento de moho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 25322-68-3
Forma física Perlas blancas
Fórmula molecular (C2H4O)n
Número MDL MFCD01779601
Sinónimo Carbowax, PEG, Poly(Ethylene Oxide), Alkapol PEG-8000, Macrogol, α-Hydro-o-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl)
Información de solubilidad Soluble in water (approximately 630mg/mL, 20°C). PEGs are also soluble in many polar solvents such as acetone, alcohols and chlorinated solvents. They are insoluble in nonpolar solvents such as hydrocarbons.
Cantidad 500 g
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 62.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 8000g/mol
Grado Biología molecular