Learn More
Polietilenglicol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11425372 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11425372 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11425372 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02195445.5
Puede usarse para precipitar el ADN. Polietilenglicol, MP Biomedicals (PEG) es un polímero de condensación de óxido de etileno y agua. Los PEG son susceptibles de degradación oxidativa en presencia de aire. Los PEG no se hidrolizan ni se deterioran al ser
El PEG se ha utilizado en la precipitación de proteínas, como agente de fusión para aumentar el efecto de los macrófagos en el hibridoma, en la separación y purificación de biomoléculas y en la inducción de la hibridación celular. El PEG 8000 puede usarse para precipitar el ADN. EL PEG también se ha utilizado para recuperar virus patógenos y rotavirus humanos de muestras de agua, ostras y sedimentos. EL PEG ha demostrado que tiene efectos anticelulares y antitumorales mediante la inducción de la apoptosis.
  • Los PEG son susceptibles de degradación oxidativa en presencia de aire.
    • Minimizar la exposición del PEG a temperaturas elevadas y/o la exposición al oxígeno, o la adición de un antioxidante, puede limitar la cantidad de degradación.
  • Los PEG no se hidrolizan ni se deterioran al ser almacenados.
  • Los PEG no apoyan el crecimiento de los mohos.
  • El PEG es incompatible con el fenol y puede reducir la acción antimicrobiana de otros conservantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 25322-68-3
Punto de fusión 56°C to 66°C
Densidad 1.1-1.2g/mL (Lit.)
pH 5.0 to 7.0 (5% aq. soln.)
Fórmula molecular (C2H4O)n
Número MDL MFCD01779601
Cantidad 500 g
Sinónimo Carbowax, PEG, Poly(Ethylene Oxide), Alkapol PEG-200
Información de solubilidad Soluble in aqueous solution (50mg/mL, clear, colorless solution).
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 62.07
Formula Weight (peso de la fórmula) ∼8000
Presión de vapor <0.01mmHg at 20°C (Lit.)
Forma física Polvo blanquecino