Learn More
Polietilenglicol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11487152 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487152 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11487152 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02151916.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    108.15€ / 500 g
    Ahorro 5.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Formado como un polímero de condensación de óxido de etileno y agua. El polietilenglicol, MP Biomedicals (PEG) se ha utilizado en muchas aplicaciones desde la medicina hasta la fabricación industrial, incluyendo la precipitación de proteínas.
El PEG se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones biomédicas y de laboratorio, entre ellas:
  • La precipitación de proteínas.
  • Como agente de fusión para mejorar el efecto de los macrófagos en hibridoma.
  • En la separación y purificación de biomoléculas.
  • En la inducción de la hibridación celular.
  • Para recuperar virus patógenos y rotavirus humanos de muestras de agua, ostras y sedimentos.
  • Se ha demostrado que tiene efectos anticelulares y antitumorales mediante la inducción de la apoptosis.
Utilización del PEG:
  • Los PEG son susceptibles de degradación oxidativa en presencia de aire; minimizar la exposición a temperaturas elevadas y al oxígeno o la adición de un antioxidante puede limitar la cantidad de degradación.
  • Los PEG no se hidrolizan ni se deterioran al ser almacenados.
  • Los PEG no apoyan el crecimiento de los mohos.
  • El PEG es incompatible con el fenol y puede reducir la acción antimicrobiana de otros conservantes.
Especificaciones
CAS 107-21-1
Punto de fusión De 55 °C a 65 °C
Densidad 1,1 – 1,2g/mL (Lit.)
pH 4,5 a 7,5 (sol. acuosa al 5%)
Fórmula molecular C2H6O2
Cantidad 500 g
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, polyethylene glycol, macrogol
Información de solubilidad Soluble en solución acuosa (100 mg/mL, solución clara e incolora).
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 62.07
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formula Weight (peso de la fórmula) Promedio de 3.400
Presión de vapor <0,01mmHg a 20 °C (Lit.)
Forma física Polvo blanco