Learn More
Metanosulfonato de polietilenglicol monometil éter, P.M. 5000, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497215 5 g 5 g
15407225 250 mg 250 miligramos
15487215 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15497215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046454.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175172-61-9
Fórmula molecular C4H10O4S
Peso molecular (g/mol) 154.18
Número MDL MFCD03100948
Clave InChI BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
PubChem CID 146293
Nombre IUPAC 2-metoxietilo metanosulfonato
SMILES COCCOS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 5,000
Forma física Sólido granular
Punto de fusión 58°C to 61°C
Cantidad 5 g