Learn More
Éter monoisotridecílico de polietilenglicol, TRC
Código de producto. 30412606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30412606 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30412606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6882801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene Glycol Monoisotridecyl Ether
CAS 9043-30-5
Fórmula molecular C13H28O•(C2H4O)n
Cantidad 1 g
Sinónimo α-Isotridecyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), Arlypon IT 10, Berol 048, Dehscoxid 732, Ethox 2400, Ethox TDA 9, Ethoxylated isotridecanol, Ethoxylated Isotridecyl Alcohol, Eusapon S, Exxal F 5716, Genapol V 4739, Genapol X, Gezetol 138, Imbentin T 050, Isotridecanol Ethoxylate, Isotrideceth 15, Leocol TD 120, Leocol TD 150, Leocol TD 50, Leocol TD 90, Leocol TDA 400-75, Lutensol TO 10, M 0-7, M 0-9, Marlipal 013/40, Marlosol TA 3050, Marlosol TA 3090, Nissan Dispanol TOC, Noigen TDS 200D, Noigen TDS 80, Novanit MA, Novel II TDA 8.5, Novel II TDA 9, Novel II TDA 9.5, PEG isotridecyl ether, Polyethylene glycol isotridecyl ether, Polyethylene Glycol Isotridecyl Monoether, Polyethylene Glycol Monoether with isotridecyl alcohol, Polyethylene Glycol Monoisotridecyl ether, Polyoxyethylene isotridecyl ether, Rhodasurf ROX, Rhodasurf TR 15-40, Rhodasurf TR 25-25, Rokanol IT, Surfonic TDA 11, Surfonic TDA 15/88, Surfonic TDA 3, Surfonic TDA 8, Surfonic TDA 9, Synperonic 13/10, Synperonic 13/6.5, T-DET A 134, TA 400, Tego Alkanol TD 6, Unitol IT 140, Villa 51, Walloxen TR 100, Walloxen TR 16, X 1005
Fórmula InChI InChI=1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
SMILES OCCO[(C13H27-iso)]
Peso molecular (g/mol) 582.8