Learn More
Éter monododecílico de polietilenglicol, TRC
Código de producto. 30415755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415755 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30415755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2802805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyoxyl Lauryl Ether
CAS 9002-92-0
Fórmula molecular C58H118O24
Cantidad 5 g
Sinónimo Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether
SMILES CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH]
Peso molecular (g/mol) 1199.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 1198.8