Learn More
Polyethylene glycol (methoxy group) Rabbit, Clone: RM105 (Biotin), Abnova™
Código de producto. 16139269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
16139269 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 16139269 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB14965.50ug
Rabbit Monoclonal Antibody
Rabbit monoclonal antibody raised against Polyethylene glycol (methoxy group).
  • High specificity
  • High reactivity
Especificaciones
Antígeno Polyethylene glycol (methoxy group)
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM105
Conjugado Biotin
Descripción Rabbit monoclonal antibody raised against Polyethylene glycol (methoxy group).
Dilución ELISA (0.02-0.5 ug/mL) Flow Cytometry Immunocytochemistry Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-2 ug/mL) Immunoprecipitation Western Blotting (0.1-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determ
Formulación In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Polyethylene glycol (methoxy group) conjugated with KLH.
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only (RUO)