Learn More
Éter glicidil laurílico de polietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyethylene Glycol Glycidyl Lauryl Ether |
| CAS | 86630-59-3 |
| Fórmula molecular | (C2H4O)n . C15H30O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Poly(oxy-1,2-ethanediyl)','α-dodecyl-ω-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Denacol EX 171, Denacol FCA 050, Emulgen 120GE, EX 171, Lauryl (EO)15 glycidyl ether, Polyethylene glycol dodecyl glycidyl ether, Polyethylene glycol glycidyl lauryl ether, Polyethylene glycol lauryl glycidyl ether, Polyethylene glycol monododecyl monoglycidyl ether, Polyethylene glycol monoglycidyl monolauryl ether, Polyoxyethylene glycidyl lauryl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18-13-14-19-15-17-16-20-17/h17H,2-16H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCOCCOCC1CO1 |
| Peso molecular (g/mol) | 286.4 |