Learn More
Dimetacrilato de polietilenglicol (n = 4) (estabilizado con MEHQ), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyethylene Glycol Dimethacrylate (n= 4) |
| CAS | 25852-47-5 |
| Fórmula molecular | (C2H4O)4 C8H10O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-Poly(oxy-1,2-ethanediyl), Methacrylic acid','diester with polyethylene glycol, A 4EG, Bisomer P 10W, Sartomer 210, Sartomer 603, TGM 13 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26O4/c1-13(2)15(17)19-11-9-7-5-6-8-10-12-20-16(18)14(3)4/h1,3,5-12H2,2,4H3 |
| SMILES | C=C(C(OCCCCCCCCOC(C(C)=C)=O)=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enoato de 8-(2-metilprop-2-enoiloxi)octilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1831 |