Learn More
Dimetacrilato de polietilenglicol, P.M. 1.000, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467245 250 mg 250 miligramos
15422717 1 g 1 g
15432717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046534.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25852-47-5
Número MDL MFCD00081877
Sinónimo ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol dimethacrylate
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 1,000
Forma física Sólido granular
Fórmula molecular CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light and moisture sensitive