Learn More
Diamina de polietilenglicol (PM 20 000), TRC
Código de producto. 30417360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417360 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30417360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP688503250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene Glycol Diamine
CAS 24991-53-5
Fórmula molecular (C2H4O)nC4H12N2O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Diamine-PEG 897, Diamino-terminated Polyethylene Glycol, Fluka 06703, JSJ 73-006, Jeffamine 2001, O,O'-Bis(2-aminoethyl)octadecaethylene Glycol, PEG 1000 Diamine, PEG 4000DCA, PEG Diamine, PEO 600, PEO-Amine 400, Poly(ethylene oxide)diamine, Poly(oxyethylene)diamine, Polyethylene Glycol Bis(2-aminoethyl) Ether, Tetradecaethylene Glycol Diamine, Y 10000, Y 20000, Y 4000
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
SMILES NCCOCCOCCN
Peso molecular (g/mol) 148.2