Learn More
Diacrilato de polietilenglicol, P.M. 1.000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482697 1 g 1 g
15402707 250 mg 250 miligramos
15492697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046493.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
PEGDA is used in dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26570-48-9
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.131
Número MDL MFCD00081876
Clave InChI FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
Nombre IUPAC etano-1,2-diol; ácido prop-2-enoico
SMILES C=CC(=O)O.C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol diacrylate
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 1,000
Forma física Sólido granular
Información de solubilidad Soluble in THF and chloroform.
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 1,000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethylene glycoldiacrylate