Learn More
Polietilenglicol 8000(PEG), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10224963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10224963 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10407773 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10224963 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP233100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Polietilenglicol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, número de CAS-25322-68-3, óxido de polietileno, Carbowax, PEG 8000, 1 kg, Gris, Blanco, de 7000 a 9000, PRECAUCIÓN
PEG8000 es adecuado como medio para la fusión de células de mamífero. También se utiliza para precipitar bacteriófago a partir de sobrenadantes de células lisadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene Glycol 8000
Color Blanco
pH Desde 5,0 hasta 7,0
Forma física Sólido
Punto de fusión de 55 °C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice Merck 15, 7688
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 7000 a 9000
Identificación Superar pruebas