Learn More
Polietilenglicol 400, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439467 1000 g 1000 g
11449467 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21992.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.29€
    65.65€ / 1000 g
    Ahorro 15.64€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG 400
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol 400
pH 5 to 7
Punto de fusión 4°C to 8°C
Densidad 1.126
Cantidad 1000 g
Temperatura de inflamación 240°C (464°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice de refracción 1.466
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7568
Información de solubilidad Miscible with water,acetone,alcohols,benzene,glycerin,glycols and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with aliphatic hydrocarbons.