Learn More
Polyethylene Glycol 3350, Powder, BAKER™, J.T. Baker™
Código de producto. 15588824 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Poly Pail
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15588824 1 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha cada uno
15598824 2 kg Poly Pail cada uno
2 options
Código de producto. 15588824
Marca: Avantor J.T.Baker U22108
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene Glycol 3350
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 3000 to 3700 (Average)
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha