Learn More
Polyethylene Glycol 200 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10487260 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Unit Size:
25 LT
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10487260 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ml
12678645 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10487260 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/3675/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Specifications
pH 5.0 to 7.0
Forma física Líquido
Punto de fusión -65°C
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 200g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor <0.01mmHg at 20°C
Viscosidad 60 to 70 mPaS at 20°C