Learn More
Polietileno glicol 15-hidroxiestearato (grado técnico, contiene hasta un 35% de polietilenglicol), TRC
Código de producto. 30427136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427136 50 g 50 g
30411397 100 g -
30410555 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68852050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70142-34-6
Fórmula molecular C18H36O3(C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 362.5445
Sinónimo Macrogol (15)-Hydroxystearate, Kolliphor HS15, Solutol HS15
SMILES OC(CCCCCCCCCCC(O)CCCCCC)=O.[H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyoxyl 15 Hydroxystearate
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.3032