Learn More
MedChemExpress Polyethylene glycol 12-hydroxystearate
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 61909-81-7 |
| Solubilidad | Ethanol : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture |
| Cantidad | 50 g |
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| Condiciones de envío | Room temperature |