Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Tubos de secado de polietileno
Código de producto. 11891263
Cambiar vista
Click to view available options
Se adapta al tubo:
Entre 6,4 y 9,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Se adapta al tubo Tamaño de la unidad
11891263 Entre 6,4 y 9,5 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 11891263 Proveedor Bel-Art™ Scienceware™ N.º de proveedor F199600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90€
    30.05€ / paquete de 12
    Ahorro 6.85€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Fabricadas con polietileno. Los tubos de secado de polietileno Bel Art™ se pueden llenar con desecante de su elección.
  • Incluye dos conectores de polipropileno con extremo cónico serrado aptos para tubos con un DI de 6,4 a 9,5 mm
  • Tubos rectos de polietileno irrompibles; 16 mm de diámetro interno x 19 mm de diámetro externo
  • Agente de secado no inclui
Especificaciones
Se adapta al tubo Entre 6,4 y 9,5 mm
Material Polietileno
Tipo de producto Tubo de secado