Learn More
asecos™ Calzo de tambor de polietileno
Código de producto. 17876586 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
2,95 in
6,38 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
17876586 2,95 in cada uno
17816476 6,38 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17876586 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 2801
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El calzo de polietileno para bidones es ideal para vaciar bidones de forma segura.
  • Junta de EPDM
  • Para productos químicos cáusticos y agresivos
Especificaciones
Tipo de producto Grifo de tambor
Color Marrón
Material Polietileno
Anchura (imperial) 2,95 in
Anchura (métrico) 75.00 mm
Altura (imperial) 7,09 in
Altura (métrico) 180.00 mm
Peso (imperial) 0.95 lb.
Peso (métrico) 0.43 kg