Learn More
asecos™ Calzo de tambor de polietileno (paquete de 3 piezas)
Código de producto. 17826416 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
4,72 in
6,38 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
17826416 4,72 in paquete de 3
17856376 6,38 in paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17826416 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 18290
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El calzo de polietileno para bidones (paquete de 3 piezas) es ideal para vaciar bidones de forma segura.
  • Paquete de 3 piezas
  • Calzo para tambor de PE
Especificaciones
Tipo de producto Toque
Color Marrón
Material Polietileno
Cantidad 1
Anchura (imperial) 4,72 in
Anchura (métrico) 120.00 mm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 120.00 mm
Peso (imperial) 2.97 lb.
Peso (métrico) 1.346 kg