Learn More
Grant Instruments™ Sifón de drenaje de polietileno
Código de producto. 11456487
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11456487 Polietileno 1 PCS
1 options
Código de producto. 11456487 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor SY1
En stock
Para baños de circulación con calentamiento Grant
    Para su uso con baños de circulación con calentamiento Grant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tasa de descarga: 6,5 l/min
Para utilizar con (equipo) Drene los líquidos del baño de agua Grant para recipientes de 5 a 20 l.
Tipo Tamaño de la manguera de descarga: 21,7in
Material Polietileno
Tamaño Tamaño de la manguera del lado del recipiente: 15 pulg