Learn More
Chemsplash Delantal desechable de polietileno (paquete plano) 70x115 cm
Descripción
Delantal desechable de 10 micras
- Superficie en relieve
- Lazos en la cintura
- Tamaño: 70x115cm
- Bolsa de 100
- Libre de PFAS
El Delantal Desechable de 10 Micrones es un delantal de polietileno de un solo uso, idealmente utilizado en cocinas industriales, para lavar o limpiar. Este producto es adecuado para su uso en áreas de trabajo aprobadas por BRC y para la industria farmacéutica.
Este producto no contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH o cualquier material en conflicto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Universal |
| Material | Polietileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de tapón | Lazos de cintura |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Dimensiones (L x An) | 70 x 115 cm |
| Mostrar más |