Learn More
Sperian™ Monos de polietileno
Código de producto. 11866910
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11866910 L paquete de 25
11856910 M paquete de 25
11866920 XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11866910 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 4571433L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
Tipo de producto Ropa externa protectora
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de campana extractora Elástico
Esterilidad No estéril
Resistencia Desgarro
Certificaciones/conformidad (Europa) EC Category PPE, Cat III to Directive 89/686/EEC
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan en industrias como la química, de mantenimiento, medicina y farmacéutica y en pintura en aerosol, la industria automotriz, del metal, la sanidad, la industria farmacéutica, la química, la electrónica y la agrícola
Peso (métrico) 55 g/m2