Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel recubierto de polietileno, grado de absorción LabSorb Ultra
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Muy absorbente.
- Dorso de polietileno.
- Recomendado para probar monturas de gafas y gafas de sol para liberación de níquel, EN 16128:2015.
- No estéril y envasado a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbencia | 350% |
| Recubrimiento | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 187 g/m2 |
| Material | Celulosa |
| Tipo | Hojas/placas de filtro |
| Grado | LabSorb Ultra |
| Cantidad de embalaje | 100/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 480 x 600 mm |