Learn More
BRAND™ Cuchara de HDPE
Código de producto. 10633972 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (métrico):
5 L
Altura (métrico):
240 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Capacidad (métrico) Altura (métrico)
10633972 cada uno - -
10613972 cada uno 5 L 240 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10633972 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 71774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.50€
    17.16€ / paquete de 1
    Ahorro 5.34€
    23% Descuento
En stock
Fabricados con polietileno de alta densidad, los cestillos de HDPE BRAND™ incluyen un asa y marcas de graduación. Sin boquilla. Tapa a presión disponible para la compra por separado.
  • Fabricado con polietileno de alta densidad.
  • Graduados.
  • Incluye asa.
  • Sin boquilla.
  • Tapa a presión disponible para la compra por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Graduaciones Sí
Incluye Manija