Learn More
BRAND™ Cuchara de HDPE
Código de producto. 10613972 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Altura (métrico):
240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10613972 5 L 240 mm cada uno
10633972 - - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10613972 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 71772
En stock
Fabricados con polietileno de alta densidad, los cestillos de HDPE BRAND™ incluyen un asa y marcas de graduación. Sin boquilla. Tapa a presión disponible para la compra por separado.
  • Fabricado con polietileno de alta densidad.
  • Graduados.
  • Incluye asa.
  • Sin boquilla.
  • Tapa a presión disponible para la compra por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Graduaciones Sí
Altura (métrico) 240 mm
Incluye Manija