Learn More
Velp Scientifica™ Polyethylene Bottle
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para usar en el mezclador rotativo Rotax 6.8.
- Fabricado en polietileno.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Para utilizar con (equipo) | ROTAX |
| Tipo | Frasco |
| Material | Polietileno |