Learn More
Brady™ Cinta de barrera de polietileno
Código de producto. 11751046
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro sobre rojo
Texto mostrado:
Aviso de obras
PELIGRO
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Texto mostrado unitSize
11751046 Negro sobre rojo PELIGRO 1 rollo
11741026 Amarillo Aviso de obras 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11751046 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 256660
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number BT-PELIGRO ROJO-75MMX250M
Material Polietileno
Cantidad 1 rollo
Descripción Cinta de barricada - Peligro
Altura (métrico) 250 mm
Grosor 0075 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Idiomas Español
Texto mostrado PELIGRO
Tipo de producto Cinta de barrera
Color Negro sobre rojo