Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de poliétersulfona (PES), tipo 15407
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Los filtros de membrana de poliétersulfona son hidrófilos, tienen altas velocidades de caudal, una baja adsorción de proteínas no específicas y son químicamente resistentes en un rango de pH de 1 a 14.
- Se recomiendan para la filtración de soluciones acuosas así como para la filtración de proteínas.
- El bajo nivel de extractables los hace adecuados para el análisis ambiental.
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Punto de burbuja | 3,5 bar |
| Color | Blanco |
| Material | PES |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Caudal | 25 ml/min/cm2/bar (agua) |
| Grado | 15407 |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| N.° por paquete | 50/paquete |
| Método de esterilización | Autoclave, radiación gamma, ETO |
| Mostrar más |