Learn More
Brady™ Señales de transporte de poliéster
Código de producto. 10020244
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10020244 100 mm cada uno
10745145 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10020244 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 257506
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number ADR 4.1-100 *100-B7541
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Sólido inflamable 4
Tipo de producto Señal de transporte
Color Rojo sobre blanco