Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Código de producto. 11538754
Change view
Click to view available options
Forma:
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Tamaño (métrico):
101,6 An. x 50,8 mm Al.
15,24 mm (Diám.)
15,24 x 48,26 mm (An x Al)
15,24 x 66,68 mm (An x Al)
15,24 × 38,1 mm (An × Al)
18,26 × 25,46 mm (An × Al)
19 x 6,35 mm (An x Al)
19 × 38,1 mm (An × Al)
19 × 6,35 mm (An × Al)
22,86 × 19 mm (An × Al)
22,86 × 22,86 mm (An × Al)
25,4 × 4,75 mm (An × Al)
25,4 An. x 12,7 mm Al.
25,4 An. x 76,2 mm Al.
25,4 x 12,70 mm (An x Al)
31,75 × 19 mm (An × Al)
34,93 × 45,72 mm (An × Al)
38,10 An.x 6,35 mm Al.
38,1 × 19 mm (An × Al)
40 mm An. x 15 mm Al
41,28 x 15,24 mm (An x Al)
48,26 × 6,35 mm (An × Al)
5,08 × 22,86 mm (An × Al)
50,80 × 76,20 mm (An × Al); color:
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 × 25,4 mm (An × Al)
50,8 × 6,35 mm (An × Al)
57,15 × 19 mm (An × Al)
76,20 An. x 25,4 mm Al.
76,2 mm × 25,4 mm (An × Al)
88,9 × 38,1 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
9,53 × 25,4 mm (An × Al)
Acabado:
Brillo
Mate
Satinado
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma Tamaño (métrico) Acabado Tipo de adhesivo unitSize
11538754 Rectángulo 25,4 An. x 76,2 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
13099262 Rectángulo 101,6 An. x 50,8 mm Al. Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10479883 Redondo 9,53 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11504314 Rectángulo con esquinas redondeadas 40 mm An. x 15 mm Al Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13019302 Rectángulo 50,8 × 6,35 mm (An × Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11896023 Rectángulo 19 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13099302 Rectángulo 38,10 An.x 6,35 mm Al. Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11810855 Rectángulo 19 x 6,35 mm (An x Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11816043 Rectángulo 22,86 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11583784 Rectángulo 25,4 × 4,75 mm (An × Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10209922 Rectángulo con esquinas redondeadas 9,53 × 25,4 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11836013 Rectángulo 5,08 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13009312 Rectángulo 25,4 An. x 12,7 mm Al. Brillo Caucho, Permanente 1 paquete
12834723 Rectángulo 50,8 × 25,4 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10020942 Rectángulo 15,24 x 48,26 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11836023 Rectángulo 34,93 × 45,72 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11523724 Rectángulo 76,20 An. x 25,4 mm Al. Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10011932 Rectángulo con esquinas redondeadas 15,24 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11814714 Rectángulo 50,80 × 76,20 mm (An × Al); color: Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11503734 Rectángulo 31,75 × 19 mm (An × Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11836043 Rectángulo 38,1 × 19 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10031932 Rectángulo 15,24 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
10630134 Rectángulo 50,8 x 25,4 mm (An x Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10315992 Rectángulo 48,26 × 6,35 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11885245 Rectángulo 25,4 x 12,70 mm (An x Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10600784 Rectángulo 41,28 x 15,24 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11582715 Rectángulo 76,2 mm × 25,4 mm (An × Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10679343 Rectángulo 88,9 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
10561515 Rectángulo 18,26 × 25,46 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11886013 Rectángulo 15,24 x 66,68 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
12882699 Rectángulo 22,86 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11826033 Rectángulo 57,15 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11826043 Rectángulo 19 × 6,35 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Código de producto. 11538754 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 236713
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identifica
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC; Aprobado por UL; Con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de -94 a 230 °F (-70 a 110 °C)
  • Impresoras compatibles: BBP11, BBP12, impresora THT, núcleo de 25 mm
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC, reconocido por UL, aceptado por CSA
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de activos, etiquetas de placas identificativas y clasificación
Para utilizar con (equipo) BBP11, BBP12, PR Además, impresoras con núcleo THT de 25 mm
Repetición horizontal (métrico) 28,4 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Modelo BPT-5-8423-2.5
N.° por paquete 2500 etiquetas/rollo
Cantidad 2500
Forma Rectángulo
Tamaño 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Tamaño (métrico) 25,4 An. x 76,2 mm Al.
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0028 in
Grosor (métrico) 0,017 mm
Repetición vertical (métrico) 15,7 mm
Dimensiones (L x An) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Longitud (imperial) 0,5 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Anchura de cinta (métrico) 108 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 76,2 mm
Alternate Part Number BPT-5-8423-2.5