Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Código de producto. 10031932 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma:
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Tamaño (métrico):
101,6 An. x 50,8 mm Al.
15,24 mm (Diám.)
15,24 x 48,26 mm (An x Al)
15,24 x 66,68 mm (An x Al)
15,24 × 38,1 mm (An × Al)
18,26 × 25,46 mm (An × Al)
19 x 6,35 mm (An x Al)
19 × 38,1 mm (An × Al)
19 × 6,35 mm (An × Al)
22,86 × 19 mm (An × Al)
22,86 × 22,86 mm (An × Al)
25,4 × 4,75 mm (An × Al)
25,4 An. x 12,7 mm Al.
25,4 An. x 76,2 mm Al.
25,4 x 12,70 mm (An x Al)
31,75 × 19 mm (An × Al)
34,93 × 45,72 mm (An × Al)
38,10 An.x 6,35 mm Al.
38,1 × 19 mm (An × Al)
40 mm An. x 15 mm Al
41,28 x 15,24 mm (An x Al)
48,26 × 6,35 mm (An × Al)
5,08 × 22,86 mm (An × Al)
50,80 × 76,20 mm (An × Al); color:
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 × 25,4 mm (An × Al)
50,8 × 6,35 mm (An × Al)
57,15 × 19 mm (An × Al)
76,20 An. x 25,4 mm Al.
76,2 mm × 25,4 mm (An × Al)
88,9 × 38,1 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
9,53 × 25,4 mm (An × Al)
Acabado:
Brillo
Mate
Satinado
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma Tamaño (métrico) Acabado Tipo de adhesivo Tamaño de la unidad
10031932 Rectángulo 15,24 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13099262 Rectángulo 101,6 An. x 50,8 mm Al. Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10479883 Redondo 9,53 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11504314 Rectángulo con esquinas redondeadas 40 mm An. x 15 mm Al Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13019302 Rectángulo 50,8 × 6,35 mm (An × Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11896023 Rectángulo 19 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13099302 Rectángulo 38,10 An.x 6,35 mm Al. Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11810855 Rectángulo 19 x 6,35 mm (An x Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11816043 Rectángulo 22,86 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11583784 Rectángulo 25,4 × 4,75 mm (An × Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10209922 Rectángulo con esquinas redondeadas 9,53 × 25,4 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11836013 Rectángulo 5,08 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13009312 Rectángulo 25,4 An. x 12,7 mm Al. Brillo Caucho, Permanente 1 paquete
12834723 Rectángulo 50,8 × 25,4 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10020942 Rectángulo 15,24 x 48,26 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11538754 Rectángulo 25,4 An. x 76,2 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11836023 Rectángulo 34,93 × 45,72 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11523724 Rectángulo 76,20 An. x 25,4 mm Al. Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10011932 Rectángulo con esquinas redondeadas 15,24 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11814714 Rectángulo 50,80 × 76,20 mm (An × Al); color: Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11503734 Rectángulo 31,75 × 19 mm (An × Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
11836043 Rectángulo 38,1 × 19 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10630134 Rectángulo 50,8 x 25,4 mm (An x Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10315992 Rectángulo 48,26 × 6,35 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11885245 Rectángulo 25,4 x 12,70 mm (An x Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10600784 Rectángulo 41,28 x 15,24 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11582715 Rectángulo 76,2 mm × 25,4 mm (An × Al) Brillo Acrílico, Permanente 1 rollo
10679343 Rectángulo 88,9 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
10561515 Rectángulo 18,26 × 25,46 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11886013 Rectángulo 15,24 x 66,68 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
12882699 Rectángulo 22,86 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11826033 Rectángulo 57,15 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11826043 Rectángulo 19 × 6,35 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Código de producto. 10031932 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 217088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00€
    346.02€ / 1 rollos
    Ahorro 73.98€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identifica
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC; Aprobado por UL; Con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de -94 a 230 °F (-70 a 110 °C)
  • Impresoras compatibles: BBP11, BBP12, impresora THT, núcleo de 25 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 76 mm
Repetición horizontal (métrico) 41,10 mm
Etiquetas por fila 2
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Modelo BPT-628-461
N.° por paquete 2500 etiquetas/rollo
Cantidad 2500/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 15.24 mm (W) x 38.10 mm (H)
Tamaño (métrico) 15,24 × 38,1 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,012 mm
Repetición vertical (métrico) 41,72 mm
Dimensiones (L x An) 38,10 x 15,24 mm
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 0,6 in
Anchura (métrico) 15,24 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 15.24 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 15,24 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura del área imprimible (imperial) 1,30 in
Altura (métrico) 45,72 mm
Altura del área de impresión (métrico) 33 mm
Alternate Part Number BPT-628-461