Descripción
- Etiquetas autolaminables en blanco e imprimibles para impresoras láser.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por láser LaserTab |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco/transparente |
| Pantalla | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Mostrar más |