Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles de poliéster
Código de producto. 10703473
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
9,53 mm
25,4 mm
25,4 mm
Altura (métrico):
15,24 mm
25,4 mm
25,4 mm
Cantidad:
100/Paq.
2500 paq
Paquete de 1008
Tamaño de la unidad:
1 paquete
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Cantidad unitSize
10703473 9,53 mm 15,24 mm 2500 paq 1 paquete
12852859 25,4 mm 25,4 mm 100/Paq. 1 paquete
11523544 25,4 mm 25,4 mm Paquete de 1008 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703473 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 089402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de poliéster autolaminables, en blanco e imprimibles para impresoras láser.
  • Etiquetas autolaminables en blanco e imprimibles para impresoras láser.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Descripción Etiquetas imprimibles por láser LaserTab
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco/transparente
Pantalla Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
N.° por paquete 2500 etiquetas/paquete.
Cantidad 2500 paq
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,002 in
Grosor (métrico) 0.051 mm
Dimensiones (L x An) 45.72 x 9.53 mm
Longitud (imperial) 1,8 in
Longitud (métrico) 45.72 mm
Anchura (imperial) 0,38 in
Anchura (métrico) 9,53 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 9.53 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 15,24 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number LAT-57-361-2.5